Learn More
Fisher Chemical™ Permount™ Eindeckmedium
Für die Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern
88.85 CHF - 106.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen | Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern |
---|---|
Produkttyp | Eindeckmittel |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Benachrichtigungen:
Diese Chemikalie wird von der OSHA Hazard Communic 2012 als gefährlich eingestuft. Standard (29 CFR 1910.1200).
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15820100
|
Fisher Chemical™
SP15-100 |
100 ml | 3.38 oz. |
88.85 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15832544
|
Fisher Chemical™
SP15-500 |
500 ml | 16,9 oz. |
106.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für die Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern
- Niedrige Viskosität
- Ergibt eine dünnere Haftschicht für bessere optische Qualität
- Ein Brechungsindex, der dem des fixierten Proteins ähnelt, verhindert optische Störungen wie Diffraktions-Halos
- Geeignet zum Aufbringen von Deckeln auf Objektträgern mit dicken oder dünnen Proben
- Verzerrt nicht die Farben biologischer Farbstoffe
- Verliert nicht mit zunehmendem Alter an Festigkeit, Klebequalität oder Farbe
- Bewahrt die meisten biologischen Farbstoffe mit geringem oder keinem Verblassen, wenn Objektträger im Dunkeln gelagert werden
Spezifikation
Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern | |
Eindeckmittel | |
Bernsteinfarbiges Glas |
Sicherheit und Handhabung
- Permount Mounting Media
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin