Learn More
Fisher Chemical™ Permount™ Eindeckmedium
Für die Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern
Marke:  Fisher Chemical™ SP15-100
62.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15820100
  • 88.85 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Benachrichtigungen:
Diese Chemikalie wird von der OSHA Hazard Communic 2012 als gefährlich eingestuft. Standard (29 CFR 1910.1200).
Beschreibung
Beschreibung
Für die Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern
  • Niedrige Viskosität
  • Ergibt eine dünnere Haftschicht für bessere optische Qualität
  • Ein Brechungsindex, der dem des fixierten Proteins ähnelt, verhindert optische Störungen wie Diffraktions-Halos
  • Geeignet zum Aufbringen von Deckeln auf Objektträgern mit dicken oder dünnen Proben
  • Verzerrt nicht die Farben biologischer Farbstoffe
  • Verliert nicht mit zunehmendem Alter an Festigkeit, Klebequalität oder Farbe
  • Bewahrt die meisten biologischen Farbstoffe mit geringem oder keinem Verblassen, wenn Objektträger im Dunkeln gelagert werden
  • Brechungsindex, 1,518
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern
Eindeckmittel
100 ml
3.38 oz.
Bernsteinfarbiges Glas
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher Chemical™ Permount™ Eindeckmedium > 100 ml