Learn More
Fisher BioReagents™ Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalztrihydrat
Marke:  Fisher BioReagents™ BP413-25
Artikelnummer. 10326943
  • 157.00 CHF / 25 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dinatriumsalz-ATP
  • C10H14N5O13P3Na2·3H2O; F.W. 605.24
  • CAS: 51963-61-2
  • Molarer Extinktionskoeffizient (259 nm, Phosphatpuffer, pH7.0 ); >15,000
  • Löslichkeit (5 % in H2O, 25° C): Klar und frei von Dunst
  • Blei: ≤ 0.002 %
Eignet sich für Anwendungen der Zellkultur und Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fest
605,24
25 g
Molekularbiologie
7
< 0 °C
Weiß
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisher BioReagents™ Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalztrihydrat > 25g; Poly-Flasche