Learn More
Dräger™ Simultantestsets zur Gefahrstoffmessung
Für die gleichzeitige Prüfung von fünf verschiedenen Gasen
Marke:  Dräger™ 8101736
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10385704
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Der Röhrchentyp sollte bei diesen Kits nicht durch andere ersetzt werden.
Requires : Für die semiquantitative Bestimmung von anorganischen Gasen und organischen Dämpfen benötigen Sie einen Adapter und eine Dräger-Pumpe (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
Test-Set I. Enthält Detektorröhrchen für Chlorwasserstoff, Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid, Ammoniak und nitrose Gase.
Test-Set II. Enthält Detektorröhrchen für Schwefeldioxid, Chlor, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Phosgen.
Test-Set III. Enthält Detektorröhrchen für Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Aromaten, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ketone.
Bestellinformation
Packung mit 10 Tests/Set.
Spezifikation
Spezifikation
Gleichzeitiges Testset II
Für die gleichzeitige Prüfung von fünf verschiedenen Gasen
Tests für Schwefeldioxid, Chlor, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Phosgen