Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronische Einkanalpipetten
Die anwenderfreundlichen elektronischen Pipetten erhöhen den Bedienungskomfort bei den meisten Pipettieranwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 46200600
765.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24312" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronischen Einkanalpipettierern verbessern Sie Ergonomie und Leistungsverhalten bei standardmäßigen Anwendungen. Die Benutzeroberfläche zeigt alle Pipettiervorgänge an. Die Auslöserbetätigung mit dem Zeigefinger verhindert die weit verbreitete Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Einfachheit, Komfort und Funktionalität – Novus ist der neue beste Freund im Labor.
Eigenschaften
- Leicht lesbare und intuitive Menüführung
- mehrsprachige Optionen für die Benutzeroberfläche
- Die zehn Pipettierfunktionen umfassen Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung u.a.
- Neun Geschwindigkeiten zum Ansaugen/Dispensieren
- Speichern von bis zu neun Programmen mit den meistgenutzten Protokollen
- Vollbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eliminiert Reflexionen durch Umgebungslicht und verbessert den Kontrast unter Bedingungen mit wenig Licht
- Breiter Volumenbereich von 0,5 bis 10.000 μl und Farbkodierung für einfache Erkennung
- schnelle Kalibrierung im Labor für hohe Genauigkeit und Präzision
- vollständig autoklavierbarer Spitzenkonus gewährleistet Sterilität und verhindert Kreuzkontamination
- langlebiger Akku ermöglicht ca. 4.000 Pipettiervorgänge; in einer Stunde wiederaufladbar
Ergonomisches Design
- Besonders leichte Bauweise
- Leichte Auslöserbetätigung — der Zeigefinger kontrolliert das Dispensieren mit nur einem leichten Druck auf den Knopf
- 120° einstellbare Fingerstütze für Gleichgewicht und Komfort
- Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert die Belastung des Daumens; Bedienung mit der linken wie der rechten Hand möglich
Kompatibel mit:
Ideal für die Verwendung mit Thermo Scientific Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen
Spezifikation
3,0 % bis 0,6± | |
Autoklavierbar | |
FinnTip™: 1000, 1000 Extended, Flex 1000 | |
1 | |
Ja | |
Pipette | |
50 bis 1000 μL | |
0,6 bis 0,2 % |
Finntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000 | |
Blau | |
Finnpipette™ Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
Steril | |
100 bis 1000 μl | |
1 μl |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.