Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronische Einkanalpipetten
Die anwenderfreundlichen elektronischen Pipetten erhöhen den Bedienungskomfort bei den meisten Pipettieranwendungen.
799.52 CHF - 899.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Modell | Finnpipette™ Novus |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Finnpipette™ Novus |
Programmierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11736914
![]() |
Thermo Scientific™
46200000 |
1 bis 10 μl | Rosa | Finntip: 10, Flex 10, 20 Mikro, 50 Mikro |
799.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11770715
![]() |
Thermo Scientific™
46200100 |
1 bis 10 μl | Gelb | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
799.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11756914
![]() |
Thermo Scientific™
46200300 |
5 bis 50 μl | Gelb | Finntip: 250 Univ, 200 Ext. |
799.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11766914
![]() |
Thermo Scientific™
46200400 |
10 bis 100 μl | Gelb | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
899.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11776914
![]() |
Thermo Scientific™
46200500 |
30 bis 300 μl | Orange | Finntip: 300, Flex 300 |
799.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11786914
![]() |
Thermo Scientific™
46200600 |
100 bis 1000 μl | Blau | Finntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000 |
899.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11796914
![]() |
Thermo Scientific™
46200700 |
0,5 bis 5 ml | Grün | Finntip: 5 ml |
799.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11706924
![]() |
Thermo Scientific™
46200800 |
1 bis 10 ml | Rot | Finntip: 10ml, Flex 10ml Ext. |
799.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronischen Einkanalpipettierern verbessern Sie Ergonomie und Leistungsverhalten bei standardmäßigen Anwendungen. Die Benutzeroberfläche zeigt alle Pipettiervorgänge an. Die Auslöserbetätigung mit dem Zeigefinger verhindert die weit verbreitete Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Einfachheit, Komfort und Funktionalität – Novus ist der neue beste Freund im Labor.
Eigenschaften
- einfach abzulesende und intuitive Menüführung
- mehrsprachige Optionen für die Benutzeroberfläche
- Die zehn Pipettierfunktionen umfassen Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung u.a.
- Neun Geschwindigkeiten zum Ansaugen/Dispensieren
- Speichern von bis zu 9 Programmen mit den meistgenutzten Protokollen
- Vollbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eliminiert Reflexionen durch Umgebungslicht und verbessert den Kontrast unter Bedingungen mit wenig Licht.
- Breiter Volumenbereich von 0.5 bis 10,000 μl und Farbkodierung für einfache Erkennung
- schnelle Kalibrierung im Labor für hohe Genauigkeit und Präzision
- vollständig autoklavierbarer Spitzenkonus gewährleistet Sterilität und verhindert Kreuzkontamination
- Langlebiger Akku ermöglicht ca. 4000 Pipettiervorgänge; in einer Stunde wiederaufladbar
Ergonomisches Design
- Besonders leichte Bauweise
- leichte Auslöserbetätigung mit dem Zeigefinger
- Im Bereich 120 ° einstellbare Fingerstütze für gutes Gleichgewicht und hohen Komfort
- Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert die Belastung des Daumens; Bedienung mit der linken wie der rechten Hand möglich
Kompatibel mit:
Ideal für die Verwendung mit Thermo Scientific Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen
Garantie:
2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Ja | |
Pipette |
Finnpipette™ Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.