Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 100 μl-Kit
Neon™ Transfektionssystem 100 μl Kit
Marke: Invitrogen™ MPK10096
2583.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
30 ml Resuspensionspuffer R, 30 ml Resuspensionspuffer T, 2 x 150 ml Elektrolytpuffer E2, 96 x 100 μl-Neon™ Spitzen, 20 Neon Elektroporationsröhrchen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem Neon Transfektionssystem
- Dieses Kit kann für Transfektionsvolumina von 100 μl mit 5 x 105-2 x 106 adhärenten Zellen oder 1 x 106-5 x 106 suspendierten Zellen verwendet werden.
- Zellen, die mit den mitgelieferten 100 μl-Neon Spitzen transfiziert wurden, können dann gewaschen und je nach Protokoll in eine Petrischale mit 6 Wells, 60 mm oder 10 cm überführt werden.
Adenovirale shRNA, Zellkulturen, lentivirale shRNA & miRNA, Plasmid-Transfektion, RNAi, RNAi Transfektion, RNAi, Epigenetik & nicht kodierende RNA-Forschung, retrovirale RNAi, Stammzell-Primärzelltransfektionen&, synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion, vektorbasierte RNAi, siRNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum | |
Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA, Synthetische siRNA | |
5 x 10^5 bis 2 x 10^6 Zellen/ml (adhärente Zellen), 1 x 10^6 bis 5 x 10^6 Zellen/ml | |
Transfektion | |
Neon™ | |
96 x 2 Reaktionen | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
• 30 ml Resuspensionspuffer R • 30 ml Resuspensionspuffer T • 2 x 150 ml Elektrolytpuffer E2 • 96 x 100 µl Neon™ Spitzen • 20 Neon™ Elektroporationsröhrchen Die Puffer-Box bei 4 °C und die Röhrchen-Box bei Raumtemperatur lagern. |
|
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Elektroporation | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
96 x 2 | |
Transfektionssystemkit | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp | |
100 µl |