Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
85.57 CHF - 361.71 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) TRACE 1300 Serie GC und Agilent GC-Geräte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10794827
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290SA131
Split/Splitless und MS-Starterkit
361.71 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10197494
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290SA132
Split/Splitless und FID-Starterkit
341.67 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10137524
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290SA133
Sockeldichtung für Split/Splitless Injektor
85.57 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Vorteile gegenüber herkömmlichen Graphit/Polymer-Ferrulen:
  • Die perfekte Metall-Metall-Dichtung schließt Kontaminationen aus und verringert Luft/Wasser-Hintergrund
  • Kein Nachziehen der Ferrulen erforderlich, da sich diese im GC-Betriebstemperaturbereich beim Einbau ausdehnen und zusammenziehen
  • Problemlose Handhabung: Die Mutter kann selbst bei heißem Injektor/Detektor berührt werden
  • Kein Werkzeug erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
TRACE 1300 Serie GC und Agilent GC-Geräte
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte