Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 290SA133
85.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10137524
  • 85.57 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Vorteile gegenüber herkömmlichen Graphit/Polymer-Ferrulen:
  • Die perfekte Metall-Metall-Dichtung schließt Kontaminationen aus und verringert Luft/Wasser-Hintergrund
  • Kein Nachziehen der Ferrulen erforderlich, da sich diese im GC-Betriebstemperaturbereich beim Einbau ausdehnen und zusammenziehen
  • Problemlose Handhabung: Die Mutter kann selbst bei heißem Injektor/Detektor berührt werden
  • Kein Werkzeug erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sockeldichtung für Split/Splitless Injektor
Sockeldichtung für Injektor; 2/Packung
TRACE 1300 Serie GC und Agilent GC-Geräte
2/Packung
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte > Sockeldichtung für Injektor; 2/Packung