Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 290SA131
359.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finger Tite-Anschlüsse für Agilent-Geräte bieten eine leichte Montage, Zuverlässigkeit und leckfreie Verbindungen.
Vorteile gegenüber herkömmlichen Graphit/Polymer-Ferrulen:
- Die perfekte Metall-Metall-Dichtung schließt Kontaminationen aus und verringert Luft/Wasser-Hintergrund
- Kein Nachziehen der Ferrulen erforderlich, da sich diese im GC-Betriebstemperaturbereich beim Einbau ausdehnen und zusammenziehen
- Problemlose Handhabung: Die Mutter kann selbst bei heißem Injektor/Detektor berührt werden
- Kein Werkzeug erforderlich
Spezifikation
Split/Splitless und MS-Starterkit | |
MS-Starterkit; 1/Packung | |
TRACE 1300 Serie GC und Agilent GC-Geräte | |
1/Packung |