Learn More
BRAND™ Füllventile und Ventilbefestigungswerkzeuge für Flaschenabfüllspender
Füllventile und -werkzeuge sind für die ordnungsgemäße Reinigung und Wartung von BRAND™ Abfüllspender erhältlich.
25.25 CHF - 29.85 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15693977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
6734
Durchscheinend/weiß Füllventil Dispensette™ S oder S Organic ≤ 10 ml Füllventil
25.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15533583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
6735
Durchscheinend/weiß Füllventil Dispensette™ S/S Organic ≥25 ml Füllventil
29.85 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Füllventile für Dispensette™ III, Organic, TA und Seripettor™ Pro sind mit einer Dichtscheibe ausgestattet. Das aktualisierte Design der Flaschenaufsatzspender der Dispensette™ S-Serie erspart die Notwendigkeit einer Dichtungsscheibe.
  • Das Füllventil mit einer olivenförmigen Düse wird für Dispensette™ III und Organic Flaschenaufsatzinstrumente empfohlen, die häufig autoklaviert werden.
  • Das Seripettor™ Ventilset enthält sowohl das Füll- als auch das Entleerungsventil für das Gerät.
  • Das Kalibrierwerkzeug wird für die Kalibrierung von analog einstellbaren Dispensette™ Modellen sowie zum Entfernen der Ventile für die routinemäßige Reinigung oder den Austausch verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Füllventile und Ventilbefestigungswerkzeuge für Flaschenabfüllspender