Learn More
BRAND™ Füllventile und Ventilbefestigungswerkzeuge für Flaschenabfüllspender
Füllventile und -werkzeuge sind für die ordnungsgemäße Reinigung und Wartung von BRAND™ Abfüllspender erhältlich.
Marke:  BRAND™ 6734
21.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15693977
  • 25.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Füllventile für Dispensette™ III, Organic, TA und Seripettor™ Pro sind mit einer Dichtscheibe ausgestattet. Das aktualisierte Design der Flaschenaufsatzspender der Dispensette™ S-Serie erspart die Notwendigkeit einer Dichtungsscheibe.
  • Das Füllventil mit einer olivenförmigen Düse wird für Dispensette™ III und Organic Flaschenaufsatzinstrumente empfohlen, die häufig autoklaviert werden.
  • Das Seripettor™ Ventilset enthält sowohl das Füll- als auch das Entleerungsventil für das Gerät.
  • Das Kalibrierwerkzeug wird für die Kalibrierung von analog einstellbaren Dispensette™ Modellen sowie zum Entfernen der Ventile für die routinemäßige Reinigung oder den Austausch verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Füllventil
Durchscheinend/weiß
Dispensette™ S oder S Organic ≤ 10 ml
Unsteril
Autoklavierbar
ETFE, Borosilikatglas, Keramik
Füllventil
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Füllventile und Ventilbefestigungswerkzeuge für Flaschenabfüllspender > Füllventil für BRAND Dispensette S und Organic, Nennvolumen 10 ml und kleiner