Learn More
BRAND™ Füllventile und Ventilbefestigungswerkzeuge für Flaschenabfüllspender
Füllventile und -werkzeuge sind für die ordnungsgemäße Reinigung und Wartung von BRAND™ Abfüllspender erhältlich.
Marke:  BRAND™ 6735
21.59 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15533583
  • 29.85 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Füllventile für Dispensette™ III, Organic, TA und Seripettor™ Pro sind mit einer Dichtscheibe ausgestattet. Das aktualisierte Design der Flaschenaufsatzspender der Dispensette™ S-Serie erspart die Notwendigkeit einer Dichtungsscheibe.
  • Das Füllventil mit einer olivenförmigen Düse wird für Dispensette™ III und Organic Flaschenaufsatzinstrumente empfohlen, die häufig autoklaviert werden.
  • Das Seripettor™ Ventilset enthält sowohl das Füll- als auch das Entleerungsventil für das Gerät.
  • Das Kalibrierwerkzeug wird für die Kalibrierung von analog einstellbaren Dispensette™ Modellen sowie zum Entfernen der Ventile für die routinemäßige Reinigung oder den Austausch verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Füllventil
Durchscheinend/weiß
Dispensette™ S/S Organic ≥25 ml
Unsteril
Autoklavierbar
ETFE, Borosilikatglas, Keramik
Füllventil
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Füllventile und Ventilbefestigungswerkzeuge für Flaschenabfüllspender > Füllventil für BRAND Dispensette S und Organic, Nennvolumen 25 ml und größer