Learn More
Brand™ PMP-Messzylinder, Klasse A
Gefertigt aus transparentem Polymethylpenten (PMP) nach DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder aus PMP, Klasse A, mit DE-M Kennzeichnung in besonders hochwertiger Druckfarbe. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Zur Schonung der Markierungen und Aufschriften wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen.
Marke:  Brand™ 35120
23.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12691370
  • 24.10 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus transparentem Polymethylpenten (PMP)
  • Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706- Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • DE-M Markierungen in einer besonders hochwertigen Druckfarbe, die in den BRAND™ Messzylindern verwendet wird.
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mL
DE-M Markierungen in qualitativ hochwertiger blaue Tinte
A
Gehäuse 1Pack
Autoklavierbar
121 °C
Rund
Hexagonal
Graduierter Messzylinder
PMP
Gehäuse 1Pack
Chargenzertifikat
0.5 ml
± 0.25 ml
0,5 ml
Blue
170 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brand™ PMP-Messzylinder, Klasse A > Kapazität: 25 ml