Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Willson Optifit Vollmasken
Effektiver Atemschutz in einer Vollmaske. Die Honeywell™ Optifit Vollgesichtsmaske bietet einen speziellen Atemschutz, je nachdem, welcher Kanistertyp darauf montiert ist.
Marke:  Honeywell™ 1715011
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11896950
  • 634.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wiederverwendbarer APR mit Atemschutz, der vom gewählten Kanistertyp bestimmt wird.
  • Für einen optimalen Schutz werden Sperian™ Aluminiumkanister oder Sperian™ Kunststoffkanister empfohlen.
  • Hinweis: Kann nur in ausreichend belüfteten Räumen verwendet werden, in denen die Atmosphäre ein Mindestsauerstoffvolumen von 17 % enthält.
  • U-förmiger Silikonrahmen.
  • Vollständiges Objektiv mit optimalem Sichtfeld zur Seite und nach unten.
  • Verwendung eines beliebigen Filters
  • Pflegeleicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Filter
Optifit Vollgesichtsmaske
Optifit
Silikonrahmen/Dualfilter/Membran
EN 136
M
Für industrielle Anwendungen
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Honeywell™ Honeywell™ Willson Optifit Vollmasken > Größe: Mittel