Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
102.00 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11706728
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
121101 |
Flexible Lichtführung | 600 mm |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15753032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
171101 |
Flexible Lichtführung | 500 mm |
123.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15763032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
171202 |
Duale Schwanenhals-Lichtführung | 500 mm |
183.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
SCHOTT Flexible Light Guides are highly bendable. In contrast to goosenecks, they allow a higher flexibility and need to be held.
- Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
- Available in different lengths.
- Available with one or two branches.
- High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
- High flexibility for different lighting, as well as remote illumination.
Spezifikation
Stereomikroskopie-Beleuchtung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide