Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 171101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15753032
  • 123.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • flexibler Lichtleiter Ø 4,5 mm x 1000 mm mit umweldfreundlicher Faseroptik.
  • Hohe Flexibilität für verschiedene Beleuchtungstechniken sowie Fernbeleuchtung.
  • Zur Verwendung mit der Kaltlichtquelle KL300LED
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Lichtführung
0.3 in.
4.5 mm
Kaltlichtquelle KL300LED
500 mm
Single fiber optic lightguide
Aktivfaserbündel Ø = 3,5 mm, Außenmantel Ø = 11 mm, Lichtquellenadapter Ø = 9 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide > Flexible Light Guide; Type: Single Fiber Optic Lightguide; Length: 1000 mm