Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 171202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15763032
  • 183.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • flexibler 2 armiger Lichtleiter Ø 4,5 mm x 1000 mm mit umweldfreundlicher Faseroptik.
  • Hohe Flexibilität für verschiedene Beleuchtungstechniken sowie Fernbeleuchtung.
  • Zur Verwendung mit der Kaltlichtquelle KL300LED
Spezifikation
Spezifikation
Duale Schwanenhals-Lichtführung
0.4 in.
Stereomikroskopie-Beleuchtung
3.3 ft.
Puravis Optische Glasfasern
Doppelzweig
11 mm
Kaltlichtquelle KL300LED
500 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide > Artikelbeschreibung: Doppelabzweig; Faserbündeldurchmesser: 3,5 mm, Länge: 500 mm