Learn More
FG 7142, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001100
Zum Warenkorb hinzufügen
FG 7142, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001100
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 30001100
Marke: Tocris Bioscience 0554/100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzodiazepine inverse agonist
FG 7142 is a benzodiazepine inverse agonist and anxiogenic agent. Increases tyrosine hydroxylation and causes upregulation of β-adrenoceptors in mouse cerebral cortex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FG 7142
CAS 78538-74-6
Summenformel C13H11N3O
MDL-Nummer MFCD00055075
Menge 100 mg
Synonym n-methyl-beta-carboline-3-carboxamide, unii-60po70n1bp, n-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole-3-carboxamide, beta-carboline-3-carboxylic acid n-methylamide, 9h-pyrido 3,4-b indole-3-carboxamide, n-methyl, beta-cca methylamide, n-methyl-9h-, a-carboline-3-carboxamide, tocris-0554
InChI-Schlüssel QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC(=O)C1=CC2=C(NC3=C2C=CC=C3)C=N1
IUPAC-Name N-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 225.25
PubChem CID 4375
Formelmasse 225.25
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
FG 7142, Tocris Bioscience™ >