Learn More
New Source™ FFP3 Einweg-Atemschutzmaske
FFP3 Einweg-Atemschutz zum Schutz vor Inhalation von Tröpfchen und Partikeln. Mit oder ohne Ausatemventil erhältlich.
1.00 CHF - 93.20 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Ja
Material Antibakterielle Baumwolle, Vliesstoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Mit Ausatemventil Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Mit Ausatemventil Preis Menge & Verfügbarkeit  
16679272
Unterlagen ansehen
New Source™
HY9330
Nein Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16689272
Unterlagen ansehen
New Source™
HY9332
Ja Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Äußere Schichten aus Polypropylen
  • faltbar
  • 16689272 hat Ausatemventil für größeren Komfort
  • Mit Schutzbrillen/Brillen kompatibel und reduziert Beschlagen durch geformtes Design
  • Verstellbares Nasenstück aus Weichschaum sorgt für Passform und erhöhten Tragekomfort
  • Dichtung vermeidet offene Schicht entlang der Ränder
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D
Flach faltbar
Antibakterielle Baumwolle, Vliesstoff
Universal
Schutz gegen Staub und Nebel in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und anderen schädlichen Umgebungen
Unsteril
Weiß
Ja
Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern
FFP3 NR D
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
New Source™ FFP3 Einweg-Atemschutzmaske