Learn More
New Source™ FFP3 Einweg-Atemschutzmaske
FFP3 Einweg-Atemschutz zum Schutz vor Inhalation von Tröpfchen und Partikeln. Mit oder ohne Ausatemventil erhältlich.
Marke: New Source™ HY9330
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Äußere Schichten aus Polypropylen
- Flach falten
- 16689272 mit Ausatemventil für mehr Komfort
- 16679272 ohne Ventil
- Kompatibel mit Schutzbrillen/Brillen, reduziert Beschlagen durch konturiertes Design
- Das verstellbare Nasenstück aus weichem Schaumstoff sorgt für eine individuelle Passform und erhöht so den Tragekomfort
- Die Dichtung verschließt Durchlass um die Kanten
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D | |
Flach faltbar | |
Antibakterielle Baumwolle, Vliesstoff | |
Universal | |
FFP3 NR D | |
Ja |
Weiß | |
Ja | |
Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern | |
Nein | |
Schutz gegen Staub und Nebel in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und anderen schädlichen Umgebungen | |
Unsteril |
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 237.1 kB
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 239.3 kB
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 287.5 kB
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 249 kB
BMS Graphene Free
DateigrößeVersion: 319.3 kB
BSI Test Certificate 690991 FFP3
DateigrößeVersion: 824.5 kB
HY9330 FFP3 Packaging
DateigrößeVersion: 152.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
New Source™ FFP3 Einweg-Atemschutzmaske > With Ausatemventil: Nein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur