Learn More
New Source™ FFP3 Einweg-Atemschutzmaske Artikelnummer.: 16689272
New Source™ FFP3 Einweg-Atemschutzmaske
Artikelnummer. 16689272
Ja, 10 Stück
Click to view available options
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 16689272
Marke: New Source™ HY9332
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
FFP3 Einweg-Atemschutz zum Schutz vor Inhalation von Tröpfchen und Partikeln. Mit oder ohne Ausatemventil erhältlich.
  • Äußere Schichten aus Polypropylen
  • Flach falten
  • 16689272 mit Ausatemventil für mehr Komfort
  • 16679272 ohne Ventil
  • Kompatibel mit Schutzbrillen/Brillen, reduziert Beschlagen durch konturiertes Design
  • Das verstellbare Nasenstück aus weichem Schaumstoff sorgt für eine individuelle Passform und erhöht so den Tragekomfort
  • Die Dichtung verschließt Durchlass um die Kanten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Ja
Material Antibakterielle Baumwolle, Vliesstoff
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern
Größe Universal
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP3 NR D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz gegen Staub und Nebel in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und anderen schädlichen Umgebungen
Latexfrei Ja
Sterilität Unsteril
Name des Produkts
New Source™ FFP3 Einweg-Atemschutzmaske >