Learn More
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
Marke:  Macherey-Nagel™ 818331
32.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12760763
  • 38.60 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht modifizierte Standard-Silikaschichten auf Aluminium für TLC
  • Silika 60
  • Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 %igen wässrigen Nachweisreagenzien
  • Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist; auch vollständig stabil in rein wässrigen Eluenten
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 17 μm
50er-Packung
UV254
∼500 m2/g
40 x 80 mm
60Å
Aluminiumblech
0.75 ml/g
0.20 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 > Plattengröße:40 x 80mm