Learn More
Gibco™ Human Suspension Hepatocytes, Metabolism Qualified, Male, (4-8 x 106 cells)
Humane Suspensions-Hepatozyten, Metabolismus qualifiziert, männlich, (4-8 x 106 Zellen)
Marke: Gibco™ HMCS1S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese kryokonservierten humanen männlichen Hepatozyten eignen sich für den Einsatz in Suspensions-Stoffwechselanwendungen.Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Die häufig getesteten Phase I (P450)- und Phase II (UGT, MULT)-Arzneimittelmetabolisierungsenzyme wurden auf metabolische Aktivität in jeder Charge untersucht. Die Metabolitenbildung wurde mittels biochemischer Standardassays mit LC⁄MS⁄MS oder HPLC gemessen.
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Weiterführende Links:
Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Spezifikation
Fläschchen mit kryokonservierten Hepatozyten sollten in einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C gelagert werden. | |
Suspensions-Zellkultur | |
Männlich | |
Einzelner Spender | |
Gibco™ | |
1 Röhrchen |
Hepatozytenzelle | |
Kryokonserviert | |
Human | |
4 bis 8 x 10^6 | |
Hepatozyt | |
Phase I und II Enzymaktivität, korrekte Morphologie, Viabilität generell >75 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human Suspension Hepatocytes, Metabolism Qualified, Male, (4-8 x 106 cells) > 1 Röhrchen