Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Vertrauenswürdige Qualität für konsistente Leistung
Marke: Gibco™ A3160602
Beschreibung
Serum-Kategorie: Standard- Seren für die Zellkultivierung mit robusten Zelllinien
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Grundlagenforschung
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤ 25 mg/dl
- Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
- Gibco™ Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Aliquot-freie 50 ml-Flasche
Die Gibco™ One Shot™ 50 ml-Flasche wurde entwickelt, um die Notwendigkeit von Aliquot und das damit verbundene Kontaminations- und Variabilitätsrisiko zu eliminieren und so Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse zu verbessern.
Merkmale umfassen:
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
- 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Serum- und Blutproteine sind nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Fötal | |
Mexiko | |
One Shot | |
10 x 50 mL | |
Steril | |
Qualifiziert | |
gefroren |
Fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™ Format, USDA-zugelassene Regionen | |
Rind | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
One Shot™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2520294RP_SG | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3160602,A3160601 |
2535229RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3160602,A3160601 |
2588981RP_SG | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3160602,A3160601 |
2485655RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3160602,A3160601 |
2485655RP_SG | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3160602,A3160601 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.