Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Vertrauenswürdige Qualität für konsistente Leistung
51.50 CHF - 478.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Herkunftsland | Mexiko |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Standard
- Seren für die Zellkultivierung mit robusten Zelllinien
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Grundlagenforschung
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
- Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
Gibco Serum hält, was es verspricht!
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 μm
- Gibco Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Mexiko | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Qualifiziert |
Fötal | |
Flüssig | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
gefroren |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.