Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für grundlegende Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays. Hat mit gleichbleibender Qualität und preisgekröntem Support das Vertrauen der Forscher gewonnen, wird Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht
Marke: Gibco™ A5209402
Includes: Gibco A5209402
Beschreibung
- Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
- Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Gibco Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
- Der abziehbare Aufkleber auf dem Etikett bietet eine praktische Referenz für Chargennummer und Verfallsdatum
- Seren für Zellkulturen mit robusten Zelllinien, ein guter Wert für die Grundlagenforschung
Spezifikation
Unter –10 °C lagern. | |
Rind/Bovine | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Bis zu 50 Qualitätstests einschließlich Tests auf 9CFR-Viren*, Endotoxin, Leistung (*Bitte beachten: Bei Herstellung in Großbritannien 9CFR-Kompletttest außer auf Tollwut & Blauzungenvirus für Kaninchen, das über EMA getestet wird) | |
Weniger Verschwendung | |
≤25 mg/dl | |
One Shot™ | |
USDA-Sicherheitstests für mexikanische und australische Herkunft wurden durchgeführt |
Gibco A5209402 | |
Fötal | |
Flasche | |
10 x 50 ml | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
≤20 EU/ml | |
No | |
Wert | |
Trockeneis | |
No |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2687345 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2552471 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2565822RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2495382RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2503996 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |