Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia
GREENER_CHOICE
Standardseren für robuste Zelllinien
349.00 CHF - 1428.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Australien
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11583387
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
10100139
100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10287262
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
10100147
500 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Sicher
  • Herkunft: Australien
  • Endotoxin-Gehalt: ≤10 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Fötal
Flüssig
Fetal Bovine Serum
≤5 EU/mL
Qualifiziert
Rind/Bovine
Australien
Flasche(n)
hitzeinaktiviert
≤30 mg/dl
Gefroren
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia