Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia
Standardseren für robuste Zelllinien
Marke: Gibco™ 10100139
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Australien
- Endotoxin-Gehalt: ≤10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssig | |
Fetal Bovine Serum | |
hitzeinaktiviert | |
≤30 mg/dl | |
Gefroren |
Fötal | |
Australien | |
Flasche(n) | |
100 mL | |
≤5 EU/mL | |
Qualifiziert |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2538848RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | PA1-32609,10100139,10100147 |
2558854P | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | PA1-32609,10100139,10100147 |
2526855P | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | PA1-32609,10100139,10100147 |
2563828P | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | PA1-32609,10100139,10100147 |
2583160RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | PA1-32609,10100139,10100147 |