Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia
GREENER_CHOICE
Standardseren für robuste Zelllinien
Marke:  Gibco™ 10100147
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10287262
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Sicher
  • Herkunft: Australien
  • Endotoxin-Gehalt: ≤10 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Rind/Bovine
Flüssig
Fötales Kälberserum
hitzeinaktiviert
≤30 mg/dl
gefroren
Fötal
Australien
Flasche
500 mL
≤5 EU/mL
Qualifiziert
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538848RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA1-32609,10100139,10100147
Chargennummer2558854P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA1-32609,10100139,10100147
Chargennummer2526855P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA1-32609,10100139,10100147
Chargennummer2563828P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA1-32609,10100139,10100147
Chargennummer2583160RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPA1-32609,10100139,10100147
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia > 500 ml