Learn More
Thermo Scientific™ O'GeneRuler™ 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM1153
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Die gebrauchsfertige Thermo Scientific™ O'GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen.
GeneRuler DNA-Marker sind Mixe aus chromatographisch aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler Produktlinie beinhaltet die beliebtesten Marker wie 100 bp und 1 kb DNA Marker. GeneRuler DNA-Marker sind in zwei Formaten erhältlich: konventionell (TE-Puffer) und ready-to-use (vorgemischt mit 6X DNA Ladepuffer mit Bromphenolblau und Xylencyanol FF). Die konventionellen Versionen können mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv markiert werden.OGeneRuler DNA-Marker sind eine weitere Version der ready-to-use GeneRuler DNA-Marker. Sie sind mit 6X Orange DNA-Ladepuffer, welcher Xylencyanol FF und Orange G enthält, vorgemischt. In einem 1% Agarosegel migriert Orange G bei 50 bp, sodass OGeneRuler DNA Marker ideal für die Analyse kleiner DNA Fragmente sind.
Eigenschaften:
Ideal für DNA-Grössen- und Mengenbestimmung
Scharfe Banden
Zusammengesetzt aus chromatographisch aufgereinigten DNA-Fragmenten
Auffällige Referenzbanden
Ready-to-use Versionen können direkt auf das Gel geladen werden und sind bei Raumtemperatur für 6 Monate stabil
Inklusive Ladepuffer für Proben-DNA
6X DNA Loading Dye
10 mM Tris-HCl (pH 7,6), 0,03% Bromphenolblau, 0,03% Xylencyanol FF, 60% Glycerol, 60 mM EDTA
6X Orange DNA Loading Dye
10 mM Tris-HCl (pH 7,6), 0,15% Orange G, 0,03% Xylenecyanol FF, 60% Glycerol, 60 mM EDTA
Lagerung: -20°C
Ready-to-use Versionen können bei Raumtemperatur oder 4°C für 6 Monate gelagert werden.
Hersteller: SM1153 Art.-Nr.
Beschreibung: OGeneRuler 100bp Plus DNA Ladder, ready-to-use
Bereich: 100-3000 bp
Menge: 100 Anwendungen
Spezifikation
Orange | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
6x Orange DNA Loading Dye |
6X Loading Dye | |
Flüssig | |
100 Anwendungen |
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.