Learn More
Thermo Scientific™ O'GeneRuler™ 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
123.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Farbe Orange
Konzentration 6x Ladefarbe
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Form Flüssig
Kitinhalt 6x Orange DNA Loading Dye
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke dimSizeRange Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimSizeRange Preis Menge & Verfügbarkeit  
10314250
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM1143
N/A N/A N/A
10756221
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM1153
N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die gebrauchsfertige Thermo Scientific™ O'GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen.
Die gebrauchsfertige O'GeneRuler100 bp Plus DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die gebrauchsfertige O'GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter ist mit 6x Orange DNA-Ladefärbemittel für direktes Beladen der Gele vorgemischt. Das 6x Orange DNA-Ladefärbemittel enthält Xylencyanol FF und Orange G. In einem 1 %-Agarose-Gel läuft die Bande des Orange-G-Farbstoffs bei 50 bp. Die Leiter wird mit 6x Orange DNA-Ladepuffer für Proben-DNA geliefert.
  • Ideal für Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
Orange
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
6x Orange DNA Loading Dye
6x Ladefarbe
Flüssig
100 Anwendungen
Dokumentation
Product Certifications
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ O'GeneRuler™ 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig