Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Miniprep-Kit
Mit diesem einfachen, schnellen und kostengünstigen System können Sie hochwertige Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen isolieren.
91.75 CHF - 552.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp | Spin-Säule |
---|---|
Format | Zentrifugationssäule |
Isolation Technology | Silikasäule |
Umfang | Mini |
Probentyp | Bakterien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10319699
|
Thermo Scientific™
K0502 |
50 Aufreinigungen |
143.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12793184
|
Thermo Scientific™
K0502 |
50 Aufreinigungen | N/A | |||||||
10242490
|
Thermo Scientific™
K0503 |
250 Aufreinigungen |
552.00 CHF
250 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das GeneJET Plasmid Miniprep Kit nutzt eine exklusive Kieselgelmembrantechnologie in Form einer praktischen Zentrifugationssäule. Mit dem Kit kann pro Isolationsvorgang bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienanzahl zurückgewonnen werden.
Überblick
- Effizient – Hohe Ausbeute von bis zu 20 µg hochwertiger Plasmid-DNA
- Schnell – Verfahren dauert weniger als 14 Minuten
- Anwenderfreundlich – Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholfällung ist nicht erforderlich
- Rein – Aufgereinigte DNA ist sofort einsatzbereit
Spezifikation
Spin-Säule | |
Silikasäule | |
Bakterien | |
Kompatibel (Vakuumverteiler) | |
GeneJET | |
Plasmid-DNA |
Zentrifugationssäule | |
Mini | |
PCR, Klonierung, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, In-vitro-Transkription | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Plasmid-MiniPrep-Kit | |
< 14 min |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride