Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Miniprep-Kit
Mit diesem einfachen, schnellen und kostengünstigen System können Sie hochwertige Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen isolieren.
Marke:  Thermo Scientific™ K0502
121.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10319699
  • 143.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
Silikasäule
Bakterien
Kompatibel (Vakuumverteiler)
GeneJET
50 Aufreinigungen
< 14 min
Zentrifugationssäule
Mini
PCR, Klonierung, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, In-vitro-Transkription
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Plasmid-MiniPrep-Kit
Plasmid-DNA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Miniprep-Kit > Für 50 Aufreinigungen