Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-Aufreinigungskit
Dieses Kit ermöglicht die schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA aus der PCR und anderen enzymatischen Reaktionsgemischen.
Marke:  Thermo Scientific™ K0701
129.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10400450
  • 162.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET PCR-Aufreinigungskit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, was langwierigen Umgang mit Harzen oder toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen unnötig macht. Primer, dNTPs, nicht eingebaute markierte Nukleotide, Enzyme und Salze werden damit effektiv aus PCR und anderen Reaktionsmischungen entfernt.
Das Kit kann für die Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 25 bp bis zu 20 kb mit Rückgewinnungsraten von bis zu 100 % verwendet werden. Jede GeneJET Aufreinigungssäule besitzt eine Gesamt-Bindungskapazität von bis zu 25 μg DNA und das gesamte Verfahren dauert nur 5 Minuten. Die aufgereinigte DNA kann in üblichen nachgelagerten Anwendungen wie zum Beispiel Sequenzierung, Restriktionsverdau, Markierung, Ligation, Klonierung, In-vitro-Transkription, Blotting oder In-situ-Hybridisierung verwendet werden.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Säule, wodurch die Notwendigkeit für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt. Das GeneJET PCR Purification Kit entfernt effektiv Primer, dNTPs, nicht eingebaute markierte Nukleotide, Enzyme und Salze aus der PCR und anderen Reaktionsmischungen. Das Kit kann für die Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 25 bp bis zu 20kb mit Rückgewinnungsraten von bis zu 100% verwendet werden. Jede GeneJET Aufreinigungssäule besitzt eine totale Bindungskapazität von bis zu 25 μg DNA und das gesamte Verfahren dauert nur 5 Minuten. Die aufgereinigte DNA kann in üblichen nachgelagerten Anwendungen wie zum Beispiel Sequenzierung, Restriktionsverdau, Markierung, Ligation, Klonierung, In-vitro-Transkription, Blotting oder In- situ-Hybridisierung verwendet werden.
  • Hocheffizient: 90 bis 100 % Rückgewinnung im Bereich von 100 bp bis 10 kb
  • Schnell: – Verfahren dauert nur 5 Minuten
  • Praktisch – Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Entnahmeröhrchen bestückt
Empfohlen für:
Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA-Fragmenten, die bestens für die Verwendung in allen konventionellen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, wie z. B.:—FastDigest oder herkömmlicher Restriktionsverdau;—automatisierte Fluoreszenz- oder radioaktive Sequenzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
PCR-Aufreinigungskit
5 min
Real-Time PCR (qPCR), Cloning, DNA Sequencing
dsDNA
Spin-Säule
GeneJET
50 Aufreinigungen
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR)
Zentrifugationssäule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2816909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0701
Chargennummer2796626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0701
Chargennummer2827656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0701
Chargennummer2827800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0701
Chargennummer2820378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0701
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-Aufreinigungskit > 50 Aufreinigungen