Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Mikro-Kit für Gelextraktion und DNA-Aufreinigung
Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
Marke:  Thermo Scientific™ K0831
165.62 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13253149
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
Silikasäule
Quantitative Real-Time-PCR (qPCR), Klonen, Southern Blotting, Nukleinsäure-Etikettierung, Sequenzierung, PCR, In-vitro-Transkription
GeneJET
50 Aufreinigungen
15 min
Zentrifugationssäule
DNA, Gelproben
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Gelextraktions- und DNA-Aufreinigungs-Kit
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Mikro-Kit für Gelextraktion und DNA-Aufreinigung > 50 Aufreinigungen