Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-Aufreinigungskit
Dieses Kit ermöglicht die schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA aus der PCR und anderen enzymatischen Reaktionsgemischen.
162.00 CHF - 638.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. |
---|---|
Format | Spin-Säule |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Laufzeit | 5 min |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10400450
|
Thermo Scientific™
K0701 |
50 Aufreinigungen |
162.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10578360
|
Thermo Scientific™
K0702 |
250 Aufreinigungen |
638.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das GeneJET PCR-Aufreinigungskit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, was langwierigen Umgang mit Harzen oder toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen unnötig macht. Primer, dNTPs, nicht eingebaute markierte Nukleotide, Enzyme und Salze werden damit effektiv aus PCR und anderen Reaktionsmischungen entfernt.
Das Kit kann für die Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 25 bp bis zu 20 kb mit Rückgewinnungsraten von bis zu 100 % verwendet werden. Jede GeneJET Aufreinigungssäule besitzt eine Gesamt-Bindungskapazität von bis zu 25 μg DNA und das gesamte Verfahren dauert nur 5 Minuten. Die aufgereinigte DNA kann in üblichen nachgelagerten Anwendungen wie zum Beispiel Sequenzierung, Restriktionsverdau, Markierung, Ligation, Klonierung, In-vitro-Transkription, Blotting oder In-situ-Hybridisierung verwendet werden.
Besondere Eigenschaften
- Hocheffizient: 90 bis 100 % Wiedergewinnung bei 100 bp bis 10 kb
- Schnell: Verfahren dauert nur 5 Minuten
- Praktisch: Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Sammelröhrchen bestückt
Spezifikation
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. | |
Spin-Säule | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
5 min |
Sicherheit und Handhabung
- genejet PCR purif
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: thiocyanic acid