Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
82.25 CHF - 2065.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Konzentration | 5 U/μL |
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 1 X |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10559120
|
Thermo Scientific™
EP0701 |
Colorless | 200 Stück |
82.25 CHF
200 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15727496
|
Thermo Scientific™
EP0702 |
Colorless | 500 E (5 E/μl) | N/A | ||||||
10160790
|
Thermo Scientific™
EP0702 |
Colorless | 500 E (5 E/μl) |
160.00 CHF
500 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11883813
|
Thermo Scientific™
EP0703 |
Colorless | 5x 500 E (5 E/μl) |
638.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15282086
|
Thermo Scientific™
EP0705 |
Colorless | 10 x 500 Einheiten |
1078.00 CHF
5000 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10679320
|
Thermo Scientific™
EP0704 |
Colorless | 5x 500 E (20 E/μl) |
2010.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10689320
|
Thermo Scientific™
EP0711 |
Green | 200 E (5 E/μl) |
83.25 CHF
200 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10776411
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
Green | 500 E (5 E/μl) |
163.00 CHF
500 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15747496
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
Green | 500 E (5 E/μl) | N/A | ||||||
11803823
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
Green | 5x 500 E (5 E/μl) |
652.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15757496
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
Green | 5x 500 E (5 E/μl) | N/A | ||||||
10262450
|
Thermo Scientific™
EP0714 |
Green | 20 x 500 Einheiten |
2065.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Besondere Eigenschaften
- Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
- Hohe Erträge an PCR-Produkten
- Höhere Empfindlichkeit im Vergleich zur herkömmlichen Taq DNA-Polymerase
- Amplifikation von langen Zielmolekülen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
- Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
1 X | |
3'-A |
DreamTaq DNA-Polymerase | |
5 U/μL | |
Nein |