Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0713
412.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15757496
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Überblick
  • Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
  • Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
  • Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
  • Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
  • Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 5x 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 10x 1,25 ml 10X DreamTaq Green-Puffer (inkl. 20 mM MgCl2)
Lagerung bei -20 °C.
DreamTaq DNA-Polymerase
5x 500 E (5 E/μl)
Standard-PCR
1 X
3'-A
Green
Niedrig
Standard
Dry Ice
5 U/μL
Nein
Separate Komponenten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl) > 5 U/μl, 5 x 500 U