Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0704
1306.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10679320
  • 2010.00 CHF / 20 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 20x 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 4x 1,25 ml 10X DreamTaq Puffer (inkl. 20 mM MgCl2)
Lagerung bei -20 °C.
DreamTaq DNA-Polymerase
5x 500 E (20 E/μl)
Standard-PCR, Genotypisierung
1 X
3'-A
Colorless
Niedrig
Standard
Dry Ice
5 U/μL
Nein
Separate Komponenten
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2798633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberEP0704
Chargennummer2886325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0704
Chargennummer2947291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEP0704
Chargennummer2961839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEP0704
Chargennummer2964106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEP0704
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl) > 5μ/μl, 10 x 500 U