Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Set, 100 mM-Lösungen
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem dNTP-Set, bestehend aus wässrigen Lösungen von dATP, dTTP, dCTP und dGTP, die in separaten Röhrchen geliefert werden.
230.00 CHF - 2420.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | > 99 % |
Versandbedingung | Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10520651
|
Thermo Scientific™
R0181 |
4x 0,25 ml (4x 25 μmol 100 mM-Lösung) |
230.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10324860
|
Thermo Scientific™
R0182 |
4 x 1 ml (4 x 100 μmol 100-mM-Lösung) |
694.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11843933
|
Thermo Scientific™
R0186 |
4 x 5 ml (4 x 500 μmol 100-mM-Lösung) |
2420.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das dNTP-Set ist ein praktisches Set mit je 100 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP in wässriger Lösung, die in separaten Fläschchen geliefert werden. Die Lösungen dieser äußerst stabilen Nukleotide sind mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Sie eignen sich für viele verschiedene Anwendungen in der Molekularbiologie.
Besondere Merkmale
- Reinheit höher als 99 %, bestätigt durch HPLC
- Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
- Anwendung getestet mit:
- Long-Range-PCR (40 kb)
- cDNA-Synthese und RT-PCR
- Real-Time PCR
- Standard-PCR
- High-Fidelity-PCR
- Hochgradig stabil
- Stabil auch nach mehreren Einfrier-Auftau-Zyklen
- Bis zu 95 % der dNTPs liegen auch nach 7 Wochen bei Raumtemperatur noch in Triphosphat-Form vor
- Bis zu 90 % der dNTPs sind auch nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C; 3 min bei 72 °C) noch in Triphosphat-Form erhalten
Spezifikation
Flüssig | |
> 99 % | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR) |
Unmarkiert | |
Trockeneis | |
100 mM |