Learn More
Thermo Scientific™ TriTrack DNA-Ladefarbstoff (6x)
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ 6-fach TriTrack DNA-Ladefarbstoff DNA-Marker und -Proben für das Auftragen auf Agarose- oder Polyacrylamidgele vor.
Marke: Thermo Scientific™ R1161
48.74 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
51.66 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Der 6X TriTrack DNA-Ladefarbstoff wird zum Vorbereiten von DNA-Markern und -Proben verwendet, um sie auf Agarose- oder Polyacrylamidgele aufzutragen. Er enthält drei unterschiedliche Farbstoffe (Bromphenolblau, Xylencyanol FF und Orange G) für die visuelle Verfolgung der DNA-Migration während der Elektrophorese. Das Vorhandensein von Glycerin stellt sicher, dass die DNA in Leiter und Probe eine Schicht auf dem Boden des Wells bildet. Die EDTA in den Lösungen bindet divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen.
6X TriTrack DNA-Ladefarbstoff wird für die konventionelle DNA-Elektrophorese verwendet.
Besondere Eigenschaften
- Dreifarbige Verfolgung der DNA-Migration während der DNA-Elektrophorese
- Keine DNA-Maskierung während der Gel-Bestrahlung mit UV-Licht
- EDTA bindet divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen
Spezifikation
6X | |
Bromphenolblau, Orange G, Xylol Cyanol FF (XCFF) | |
5 x 1 ml |
Acrylamidgele, Agarose-Gele | |
DNA Loading Dye |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Tage
6Stunden
21Minuten
33Sekunden
31Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
Tage
20Stunden
21Minuten
33Sekunden
31