Learn More
Thermo Scientific™ RNA-Gel-Ladefarbstoff (2x)
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ 2x RNA-Ladefarbstoff RiboRuler RNA-Leitern und RNA-Proben zum Auftragen auf Agarose- oder Polyacrylamidgele vor.
Marke: Thermo Scientific™ R0641
45.06 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der 2X RNA-Ladefarbstoff wird für die Vorbereitung von RiboRuler RNA-Leitern und RNA-Proben verwendet, um diese für die Elektrophorese auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen aufzutragen. Er enthält die Tracking-Farbstoffe Bromphenolblau und Xylencyanol FF sowie den interkalierenden Farbstoff Ethidiumbromid. In den meisten denaturierenden Agarosegelsystemen migriert Bromphenolblau etwas schneller als humane 5S rRNA, wohingegen Xylencyanol FF etwas langsamer migriert als 18S rRNA.
Der 2X RNA-Ladefarbstoff enthält das Denaturierungsmittel Formamid, das auch während der nicht-denaturierenden Elektrophorese eine Trennung der RNA-Fragmente nach Größen ermöglicht. Formamid stabilisiert außerdem die RNA.
Besondere Eigenschaften
- Zweifarbige Verfolgung der DNA, RNA-Migration während der Elektrophorese
- Keine DNA-, RNA-Maskierung während der Gel-Bestrahlung mit UV-Licht
- Denaturierung von DNA, RNA aufgrund des Vorhandenseins von Formamid
Spezifikation
2X | |
Acrylamidgele, Agarose-Gele | |
RNA-Gel-Ladefarbstoff |
RNA | |
Bromphenolblau, Xylol Cyanol FF (XCFF) | |
1 ml |