Learn More
Invitrogen™ THE RNA-Speicherlösung
Verfügt über Eigenschaften zur Minimierung der Basenhydrolyse von RNA
Marke:  Invitrogen™ AM7001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10659075
  • 148.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Invitrogen™ RNA-Aufbewahrungslösung ist ein Puffer, der eine größere RNA-Stabilität als normale 0,1 mM-EDTA- oder TE-Puffer bietet. Dieser 1 mM-Natriumcitrat-Puffer, pH 6,4 ± 0,2, wird in einem Fläschchen mit 50 ml geliefert. Der letzte Schritt in jedem RNA-Isolationsprotokoll besteht darin, das gereinigte RNA-Pellet zu resuspendieren. Nach sorgfältiger Isolierung der RNA ist es entscheidend, dass das Pellet in einer sicheren, RNase-freien Lösung suspendiert und gelagert wird. THE RNA Storage Solution bietet zwei Merkmale zur Minimierung der Basenhydrolyse von RNA: einen niedrigen pH-Wert und Natriumcitrat, ein effizienter Chelatbildner. THE RNA Storage Solution ist mit allen gängigen RNA-Anwendungen kompatibel, wie Reverse Transkription, In-vitro-Transkription, Northern Analysis und Nuklease-Schutzassays. THE RNA Storage Solution wird aus den reinsten verfügbaren Reagenzien unter streng überwachten Bedingungen in einer hochmodernen Produktionsanlage hergestellt. Es wird dann strengen Qualitätskontrollverfahren unterzogen, um seine Reinheit und Leistung zu gewährleisten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
Versand bei Umgebungstemperatur.
Ambion™
50 ml
Flüssig
Rörchen
RNA-Lagerreagenz
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2826255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7001
Chargennummer2824544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7001
Chargennummer2888339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM7001
Chargennummer2902744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM7001
Chargennummer2992631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM7001
Name des Produkts
Invitrogen™ THE RNA-Speicherlösung > 50 ml