Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa für GC-Geräte, 9 mm Economy GC Septa
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa sind für Temperaturen bis 250 °C geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ ECO-9.0
38.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa sind für Temperaturen bis 250 °C geeignet.
Spezifikation
9 mm Economy GC Septum | |
Chromacol | |
Septen |
9 mm | |
Analysenzertifikat (COA) | |
GC Gerät, 9 mm Economy GC Septa |