Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Hervorragend geeignet für den Transfer von Hochtemperatur- oder stark korrosiven Materialien.
Marke:  Masterflex™ 06406-62
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15367065
  • 51.10 CHF / 7.50 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
  • Hervorragend geeignet für den Transfer von Materialien unter extremen Temperaturen oder stark korrosiven Stoffen.
  • Geeignet für hochreine Arbeit
  • Chemisch inert.
  • Nicht toxisch.
  • Hitzebeständig.
  • Niedriger Reibungskoeffizient.
  • Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
  • Robust, kann jedoch noch bei niedrigen Temperaturen gebogen werden.
Spezifikation
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-51;ADCF;FDA;Nicht-Phthalat;USP;3A;NSF-61
1,6 mm
3,2 mm
0,8 mm
Autoklav, ETO oder trockene Hitze
444 psi
Autoklavierbar
FEP
7,6 m
-270 °C
Durchscheinend
204 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ FEP-Schläuche > Innendurchmesser:1,6 mm; Dicke:0,8 mm