Learn More
Texwipe™ Reinraum-Etiketten für Thermodirektdruck
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen direkter Thermodruck verwendet wird
Marke:  Texwipe™ TX532D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15501255
  • 1090.00 CHF / 4 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Polypropylen mit geringer Ausgasung, hergestellt mit ultraniedrigen herauslösbaren Bestandteilen und geringem Partikelgehalt
  • Quick-Ship druckempfindlich
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Klebstoffstufen für dauerhafte Haftung ohne Rückstände
  • Auf Oberflächenpartikel getestet, gereinigt und doppelt verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Polypropylen
1000/Packung
7.62 x 5 cm
-29 bis 60 °C
Etikett
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen direkter Thermodruck verwendet wird
3 X 2 in.
-20 bis 140 °F
3.3 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Reinraum-Etiketten für Thermodirektdruck > 3 X 2 in.