Learn More
FCCP, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
A very potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | FCCP |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 254.17 |
Reinheit (%) | >99% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FCCP, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur