Learn More
FastDigest™ XapI Promotion
Das Restriktionsenzym FastDigest Xapl erkennt R^AATTY-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten im universellen FastDigest Puffer (Isoschizomere: AcsI, ApoI).
Marke:  Thermo Scientific FD1383
44.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
43.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10420430
  • 63.75 CHF / 50 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10x FastDigest Puffer und 10x FastDigest Green-Puffer
Schnelle Klonanalyse; schnelle Präparation von DNA für die Klonierung; Verdau von PCR-Produkten; schnelle RFLP-Genotypisierung; Verdau schwer spaltbarer DNA
50 μl
FastDigest™ Xapl
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Name des Produkts
FastDigest™ XapI Promotion >