Learn More
BD BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial System Digestion/Decontamination Kits
No weighing and no messy mixing
Marke:  BD 240862
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15324564
  • 144.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet eine der am häufigsten verwendeten und vom CDC empfohlenen Formulierungen für eine effektive mykobakterielle Probenverarbeitung
  • Praktische All-inclusive-Kits sind eine Alternative zu herkömmlichen Methoden zur Vorbereitung von Reagenzien für Probenaufschluss/Dekontamination
  • Komplett mit Flaschen mit NALC-NaOH-Lösung und vorgemessenen Paketen mit Phosphatpuffer (pH 6,8)
  • Sorgen für Standardisierung, da keine separaten Zutaten gewogen, rekonstituiert oder inventarisiert werden müssen
  • Bleiben bis zu 24 Stunden nach Aktivierung stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenahme-Kit
Für den Aufschluss und die Dekontamination klinischer Proben, bei denen der Verdacht besteht, dass sie Mykobakterien, insbesondere das Mycobacterium tuberculosis, enthalten
15°bis 25 °C
CE
10 x 75 mL bottles of NALC-NaOH solution and 5 packets Phosphate Buffer (ph 6.8)
75 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial System Digestion/Decontamination Kits > Zehn 75 ml-Flaschen mit NALC-NaOH-Lösung und 5 Packungen Phosphatpuffer (pH 6,8)